Stampa…
Perfluoro(4-methylmorpholine) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6122-10G PC6122-25G PC6122-5G PC6122-100G
APOSPC6122-10GEA 36.4 EUR
APOSPC6122-10G APOSPC6122-25G APOSPC6122-5G APOSPC6122-100G
Perfluoro(4-methylmorpholine) 98%
Perfluoro(4-methylmorpholine)
Formula: C₅F₁₁NO
Peso molecolare: 299,04 g/mol
Punto di ebollizione: 50 °C
Densità: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042442
CAS Number: 382-28-5
EINECS: 206-841-1