Stampa…
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6114-1G PC6114-500MG PC6114-5G
APOSPC6114-1GEA 321 EUR
APOSPC6114-1G APOSPC6114-500MG APOSPC6114-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride
Formula: C₆H₃ClF₃NOS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11845754
CAS Number: 117724-64-8
UN: 3265
ADR: 8,III