Stampa…
Nonafluoro(trifluoromethyl)cyclopentane 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6113-100G PC6113-25G PC6113-5G
APOSPC6113-100GEA 136 EUR
APOSPC6113-100G APOSPC6113-25G APOSPC6113-5G
Nonafluoro(trifluoromethyl)cyclopentane 90%
Nonafluoro(trifluoromethyl)cyclopentane
Formula: C₆F₁₂
Peso molecolare: 300,05 g/mol
Punto di ebollizione: 47…53 °C
Punto di fusione: –90 °C
Densità: 1,68 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066611
CAS Number: 1805-22-7
EINECS: 217-298-5