Stampa…
4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-2-nitro-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzotrifluoride
PC6111-1G PC6111-500MG
APOSPC6111-1GEA 510 EUR
APOSPC6111-1G APOSPC6111-500MG
4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
Formula: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂Si
Peso molecolare: 302,33 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827775
CAS Number: 1186405-13-9