Stampa…
Methyl-5-iodo-3-methyl-2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC6102-1G PC6102-500MG PC6102-5G
APOSPC6102-1GEA 161 EUR
APOSPC6102-1G APOSPC6102-500MG APOSPC6102-5G
Methyl-5-iodo-3-methyl-2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzenecarboxylate
Methyl-5-iodo-3-methyl-2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzenecarboxylate
Formula: C₁₁H₉F₃INO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12827837
CAS Number: 1186405-10-6