Stampa…
4-Amino-3-fluorophenol hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6096-5G PC6096-1G PC6096-25G
APOSPC6096-5GEA 90.2 EUR
APOSPC6096-5G APOSPC6096-1G APOSPC6096-25G
4-Amino-3-fluorophenol hydrochloride 95%
4-Amino-3-fluorophenol hydrochloride
Formula: C₆H₇ClFNO
Peso molecolare: 163,5773 g/mol
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632189
CAS Number: 18266-53-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III