Stampa…
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6095-25G PC6095-5G
APOSPC6095-25GEA 657 EUR
APOSPC6095-25G APOSPC6095-5G
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate) 98%
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate)
Fluorinating agent (103g/Kg effective F2), ask for literature
Formula: C₁₀H₈B₂F₁₀N₂
Peso molecolare: 367,79 g/mol
Punto di fusione: 166…175 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01073546
CAS Number: 178439-26-4
UN: 3261
ADR: 8,II