Stampa…
3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoroheptyloxirane, 3-Perfluorohexyl-1,2-epoxypropane
PC6088P-25G PC6088P-5G
APOSPC6088P-25GEA 172 EUR
APOSPC6088P-25G APOSPC6088P-5G
3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide 97%
3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide
Formula: C₉H₅F₁₃O
Peso molecolare: 376,12 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C/41mmHg
Densità: 1,645 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042356
CAS Number: 38565-52-5
EINECS: 254-004-4