3-(Perfluoro-n-hexyl)prop-2-en-1-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₅F₁₃O Punto di ebollizione: 87…89 °C/10mmHg Densità: 1,65 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042355 CAS Number: 38550-47-9 |