Stampa…
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6088-25G PC6088-5G PC6088-1G
APOSPC6088-25GEA 98.9 EUR
APOSPC6088-25G APOSPC6088-5G APOSPC6088-1G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane
Formula: C₆H₄F₉I
Peso molecolare: 373,99 g/mol
Punto di ebollizione: 138…140 °C
Punto di fusione: –25 °C
Densità: 1,94 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039409
CAS Number: 2043-55-2
EINECS: 218-055-6