Stampa…
1-Iodoperfluorohexane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6087-100G PC6087-25G
APOSPC6087-100GEA 115 EUR
APOSPC6087-100G APOSPC6087-25G
1-Iodoperfluorohexane 98%
1-Iodoperfluorohexane
Formula: C₆F₁₃I
Punto di ebollizione: 115…117 °C
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 2,063 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001063
CAS Number: 355-43-1
EINECS: 206-586-6