Stampa…
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC6085Y-100G PC6085Y-25G
APOSPC6085Y-100GEA 0 EUR
APOSPC6085Y-100G APOSPC6085Y-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl bromide 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl bromide
Formula: C₆H₄BrF₉
Punto di ebollizione: 93…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077576
CAS Number: 38436-14-5