1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1H,1H,2H-Nonafluorohex-1-ene
PC6085D-100G
PC6085D-25G
PC6085D-5G
PC6085D-250G
APOSPC6085D-100GEA
143
EUR
APOSPC6085D-100G
APOSPC6085D-25G
APOSPC6085D-5G
APOSPC6085D-250G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene 98%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
Formula:
C₆H₃F₉ Peso molecolare: 246,08 g/mol Punto di ebollizione: 59 °C Densità: 1,457 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042338 CAS Number: 19430-93-4 EINECS: 243-053-7 UN: 1993 ADR: 3,II |