Stampa…
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-hexanol, 1H,1H,2H,2H-Nonafluoro-1-hexanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexan-1-ol
PC6085-100G PC6085-25G
APOSPC6085-100GEA 415 EUR
APOSPC6085-100G APOSPC6085-25G
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol 99%
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol
Formula: C₆H₅F₉O
Peso molecolare: 264,09 g/mol
Punto di ebollizione: 140…143 °C
Densità: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039543
CAS Number: 2043-47-2
EINECS: 218-050-9