Stampa…
4,5-Difluoro-2-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Difluoro-6-nitroaniline
PC6082-100G PC6082-5G
APOSPC6082-100GEA 170 EUR
APOSPC6082-100G APOSPC6082-5G
4,5-Difluoro-2-nitroaniline 98%
4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Formula: C₆H₄F₂N₂O₂
Peso molecolare: 174,11 g/mol
Punto di fusione: 107…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010876
CAS Number: 78056-39-0