Stampa…
2,5-Dibromo-3-fluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6077-5G PC6077-10G PC6077-1G
APOSPC6077-5GEA 87.3 EUR
APOSPC6077-5G APOSPC6077-10G APOSPC6077-1G
2,5-Dibromo-3-fluoropyridine 98%
2,5-Dibromo-3-fluoropyridine
Formula: C₅H₂Br₂FN
Peso molecolare: 254,88 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659497
CAS Number: 156772-60-0