Stampa…
3-Bromo-2,5-difluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC6076-1G PC6076-250MG PC6076-5G
APOSPC6076-1GEA 265 EUR
APOSPC6076-1G APOSPC6076-250MG APOSPC6076-5G
3-Bromo-2,5-difluoropyridine 98%
3-Bromo-2,5-difluoropyridine
Formula: C₅H₂BrF₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827553
CAS Number: 1211331-43-9