Stampa…
5-Bromo-2,3-difluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6075-25G PC6075-5G PC6075-1G
APOSPC6075-25GEA 132 EUR
APOSPC6075-25G APOSPC6075-5G APOSPC6075-1G
5-Bromo-2,3-difluoropyridine 98%
5-Bromo-2,3-difluoropyridine
Formula: C₅H₂BrF₂N
Peso molecolare: 193.98 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659525
CAS Number: 89402-44-8
UN: 3265
ADR: 8 III