Stampa…
5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-3-fluoropicolinic acid, 5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
PC6074-1G PC6074-5G
APOSPC6074-1GEA 20.5 EUR
APOSPC6074-1G APOSPC6074-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid 98%
5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Peso molecolare: 220 g/mol
Punto di fusione: 175…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07437865
CAS Number: 669066-91-5