Stampa…
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-3-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Chloro-3-fluoropicolinic acid
PC6073-5G PC6073-1G PC6073-250MG
APOSPC6073-5GEA 579 EUR
APOSPC6073-5G APOSPC6073-1G APOSPC6073-250MG
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Peso molecolare: 175,55 g/mol
Punto di fusione: 172…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827555
CAS Number: 207994-08-9