Stampa…
4-Chloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-2-chloro-4-iodobenzotrifluoride
PC6061-1G PC6061-500MG PC6061-5G
APOSPC6061-1GEA 219 EUR
APOSPC6061-1G APOSPC6061-500MG APOSPC6061-5G
4-Chloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)aniline
4-Chloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄ClF₃IN
Peso molecolare: 321,466 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12827773
CAS Number: 852569-36-9