Stampa…
1-Iodoperfluoroheptane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Perfluoroheptyl iodide
PC6060-1G PC6060-25G PC6060-5G PC6060-100G
APOSPC6060-1GEA 0 EUR
APOSPC6060-1G APOSPC6060-25G APOSPC6060-5G APOSPC6060-100G
1-Iodoperfluoroheptane 97%
1-Iodoperfluoroheptane
Formula: C₇F₁₅I
Peso molecolare: 495,96 g/mol
Punto di ebollizione: 137…138 °C
Densità: 2,01 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013712
CAS Number: 335-58-0