Stampa…
N-(2-Acetyl-4-iodo-6-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC6056-1G PC6056-500MG PC6056-5G
APOSPC6056-1GEA 219 EUR
APOSPC6056-1G APOSPC6056-500MG APOSPC6056-5G
N-(2-Acetyl-4-iodo-6-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
N-(2-Acetyl-4-iodo-6-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Formula: C₁₁H₉F₃INO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827838
CAS Number: 935292-71-0