Stampa…
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6055-1G PC6055-5G
APOSPC6055-1GEA 137 EUR
APOSPC6055-1G APOSPC6055-5G
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formula: C₁₃H₈F₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00955325
CAS Number: 773108-67-1