Stampa…
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6051-1G PC6051-5G
APOSPC6051-1GEA 125 EUR
APOSPC6051-1G APOSPC6051-5G
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₉F₃O₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11100109
CAS Number: 1209178-96-0