Stampa…
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-bromo-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
PC6046-5G PC6046-1G PC6046-25G
APOSPC6046-5GEA 94.4 EUR
APOSPC6046-5G APOSPC6046-1G APOSPC6046-25G
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile 98%
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile
Formula: C₆H₂BrFN₂
Peso molecolare: 200.9959 g/mol
Punto di fusione: 95…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07375030
CAS Number: 886373-28-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III