Stampa…
N-Ethyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)ethylaminobenzene
PC6041-1G PC6041-100MG PC6041-250MG
APOSPC6041-1GEA 0 EUR
APOSPC6041-1G APOSPC6041-100MG APOSPC6041-250MG
N-Ethyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
N-Ethyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₉H₁₀F₃NO
Peso molecolare: 205,18 g/mol
Punto di ebollizione: 42…44 °C/0,2mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00203992
CAS Number: 175278-20-3