Stampa…
Perfluoro-1-heptene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6040-1G PC6040-5G
APOSPC6040-1GEA 96 EUR
APOSPC6040-1G APOSPC6040-5G
Perfluoro-1-heptene 95%
Perfluoro-1-heptene
Contains up to 5% perfluorohept-2-ene
Formula: C₇F₁₄
Peso molecolare: 350,05 g/mol
Punto di ebollizione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013577
CAS Number: 355-63-5