(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC6037-1G
PC6037-5G
PC6037-10G
PC6037-25G
APOSPC6037-1GEA
142
EUR
APOSPC6037-1G
APOSPC6037-5G
APOSPC6037-10G
APOSPC6037-25G
(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Formula:
C₉H₈F₂O₃ Punto di fusione: 85…86 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115919 CAS Number: 886498-74-4 |