Stampa…
1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6036-100G PC6036-25G PC6036-5G
APOSPC6036-100GEA 493 EUR
APOSPC6036-100G APOSPC6036-25G APOSPC6036-5G
1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol 97%
1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol
Formula: C₇H₃F₁₃O
Punto di ebollizione: 147 °C
Punto di fusione: 147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042433
CAS Number: 375-82-6
EINECS: 206-796-8