Stampa…
Perfluoroheptanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6034-100G PC6034-25G
APOSPC6034-100GEA 158 EUR
APOSPC6034-100G APOSPC6034-25G
Perfluoroheptanoic acid 98%
Perfluoroheptanoic acid
Formula: C₇HF₁₃O₂
Punto di ebollizione: 175 °C
Punto di fusione: 30 °C
Densità: 1,792 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039604
CAS Number: 375-85-9
UN: 3261
ADR: 8,II