Stampa…
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6033-5G PC6033-1G PC6033-25G
APOSPC6033-5GEA 230 EUR
APOSPC6033-5G APOSPC6033-1G APOSPC6033-25G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide 98%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrF₂O
Punto di fusione: 39…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115916
CAS Number: 706786-42-7
UN: 3261
ADR: 8,II