(R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(R)-2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic Acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxyisobutyric Acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
PC6022-1G
PC6022-5G
APOSPC6022-1GEA
43.7
EUR
APOSPC6022-1G
APOSPC6022-5G
(R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
(R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
Formula:
C₄H₅F₃O₃ Peso molecolare: 158,08 g/mol Punto di ebollizione: 189 °C Punto di fusione: 108…110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03095400 CAS Number: 44864-47-3 UN: 3261 ADR: 8,III |