Stampa…
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6021-1G PC6021-250MG PC6021-5G
APOSPC6021-1GEA 27.7 EUR
APOSPC6021-1G APOSPC6021-250MG APOSPC6021-5G
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅HBrClF₃N₂
Punto di ebollizione: 44…45 °C/5mmHg
Punto di fusione: –2 to 0 °C
Densità: 1,92 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909762
CAS Number: 425392-76-3