Stampa…
3,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC6018-10G PC6018-5G PC6018-1G
APOSPC6018-10GEA 299 EUR
APOSPC6018-10G APOSPC6018-5G APOSPC6018-1G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₅F₂NO
Punto di fusione: 85…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115912
CAS Number: 104197-15-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III