Stampa…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6013-1G PC6013-5G PC6013-25G PC6013-10G
APOSPC6013-1GEA 14.7 EUR
APOSPC6013-1G APOSPC6013-5G APOSPC6013-25G APOSPC6013-10G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃BrF₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659466
CAS Number: 191165-13-6