Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6011-25G PC6011-5G PC6011-1G
APOSPC6011-25GEA 111 EUR
APOSPC6011-25G APOSPC6011-5G APOSPC6011-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115846
CAS Number: 53985-49-2