Stampa…
Perfluoroheptane (mixture of isomers) 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6010-100G PC6010-25G PC6010-5G
APOSPC6010-100GEA 130 EUR
APOSPC6010-100G APOSPC6010-25G APOSPC6010-5G
Perfluoroheptane (mixture of isomers) 97%
Perfluoroheptane (mixture of isomers)
Formula: C₇F₁₆
Punto di ebollizione: 80…84 °C
Densità: 1,745 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040339
CAS Number: 335-57-9
EINECS: 206-392-1