Stampa…
2,3,5-Trifluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6009-1G PC6009-25G PC6009-5G
APOSPC6009-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6009-1G APOSPC6009-25G APOSPC6009-5G
2,3,5-Trifluorobenzonitrile 98%
2,3,5-Trifluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂F₃N
Densità: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083539
CAS Number: 241154-09-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III