Stampa…
Perfluoro(2-ethoxyethane)sulphonic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Perfluoro(3-oxapentane-1-sulphonic acid)
PC6005-25G PC6005-5G
APOSPC6005-25GEA 575 EUR
APOSPC6005-25G APOSPC6005-5G
Perfluoro(2-ethoxyethane)sulphonic acid 97%
Perfluoro(2-ethoxyethane)sulphonic acid
Formula: C₄F₉HO₄S
Punto di ebollizione: 198 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153237
CAS Number: 113507-82-7
UN: 2586
ADR: 8,III