Stampa…
Perfluoroicosane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6004-1G PC6004-5G
APOSPC6004-1GEA 125 EUR
APOSPC6004-1G APOSPC6004-5G
Perfluoroicosane 97%
Perfluoroicosane
Mass spectrometry standard.
Formula: C₂₀F₄₂
Peso molecolare: 1038.15 g/mol
Punto di ebollizione: 320 °C
Punto di fusione: 162…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000438
CAS Number: 37589-57-4
EINECS: 253-557-9