1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC6003-1G
PC6003-25G
PC6003-5G
APOSPC6003-1GEA
26.1
EUR
APOSPC6003-1G
APOSPC6003-25G
APOSPC6003-5G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene 97%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene
Formula:
C₁₂H₃F₂₁ Punto di ebollizione: 71…72 °C/14mmHg Densità: 1,711 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042346 CAS Number: 30389-25-4 EINECS: 250-173-3 |