Stampa…
2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5999-1G PC5999-250MG
APOSPC5999-1GEA 200 EUR
APOSPC5999-1G APOSPC5999-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅F₃N₂O₂
Punto di fusione: 309…310 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202890
CAS Number: 241154-08-5