Stampa…
2,4,5-Trifluoropyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5990-1G PC5990-5G
APOSPC5990-1GEA 87.3 EUR
APOSPC5990-1G APOSPC5990-5G
2,4,5-Trifluoropyrimidine
2,4,5-Trifluoropyrimidine
Formula: C₄HF₃N₂
Punto di ebollizione: 88…91 °C/23mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845791
CAS Number: 17573-79-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III