Stampa…
Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers) 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoic Acid Methyl Ester
PC5979N-5G PC5979N-1G PC5979N-25G
APOSPC5979N-5GEA 121 EUR
APOSPC5979N-5G APOSPC5979N-1G APOSPC5979N-25G
Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers) 97%
Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers)
Formula: C₁₀H₃F₁₇O₄
Punto di ebollizione: 155…156 °C
Densità: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054723
CAS Number: 26131-32-8