Stampa…
Decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5979M-100G PC5979M-250G PC5979M-25G
APOSPC5979M-100GEA 139 EUR
APOSPC5979M-100G APOSPC5979M-250G APOSPC5979M-25G
Decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane, grado tecnico
Decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane
Formula: C₈F₁₆
Punto di ebollizione: 101…102 °C
Punto di fusione: –55 °C
Densità: 1,828 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001469
CAS Number: 335-27-3
EINECS: 206-386-9