Stampa…
Decafluoro-5,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane 70%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5979L-100G PC5979L-25G
APOSPC5979L-100GEA 388 EUR
APOSPC5979L-100G APOSPC5979L-25G
Decafluoro-5,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane 70%
Decafluoro-5,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane
Formula: C₈F₁₆
Punto di ebollizione: 101…103 °C
Densità: 1,861 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 23,9 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066612
CAS Number: 306-98-9
EINECS: 206-195-0
UN: 1993
ADR: 3,III