Stampa…
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Di(trifluoromethyl)hexafluorocyclobutane, Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane, 1,2-Dimethylperfluorocyclobutane
PC5979K-250G PC5979K-50G
APOSPC5979K-250GEA 611 EUR
APOSPC5979K-250G APOSPC5979K-50G
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane 97%
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane
Mixture of 97% 1,2-isomer; balance 1,3-isomer
Formula: C₆F₁₂
Peso molecolare: 300,05 g/mol
Punto di ebollizione: 45 °C
Punto di fusione: –32 °C
Densità: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013737
CAS Number: 2994-71-0
EINECS: 249-145-3