Stampa…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoylchloride, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC5976-1G PC5976-5G
APOSPC5976-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5976-1G APOSPC5976-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₃ClF₆O
Peso molecolare: 276,57 g/mol
Punto di ebollizione: 185 °C
Densità: 1,528 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074997
CAS Number: 393-82-8
UN: 3265
ADR: 8,II