Stampa…
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 2-Bromo-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC5975-100G PC5975-25G PC5975-500G
APOSPC5975-100GEA 125 EUR
APOSPC5975-100G APOSPC5975-25G APOSPC5975-500G
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₃BrF₆
Peso molecolare: 293,01 g/mol
Punto di ebollizione: 146…147 °C
Densità: 1,691 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094336
CAS Number: 7617-93-8